Glutaraldehído ∼50% ∼5.6 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
G0068-25ML G0068-500ML
TCIAG0068-25MLEA 16 EUR
TCIAG0068-25ML TCIAG0068-500ML
Glutaraldehído ∼50% ∼5.6 mol/L in water
Glutaraldehído
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 188
Pto. de fusión: -10
Densidad: 1.014
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007025
Núm. CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=319c6f1d87cbbe3515edacd7047ed2492c554d90&vid=954ae2e5dd5c47b868a670c765c06816082bcbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 48.0 to 52.0 w/w%
pH 3.0 to 6.0 (25 deg-C)
Acid Value max. 3.0