3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: α-α-α,3-Tetrafluoro-p-toluidina
A2469-1G A2469-5G
TCIAA2469-1GEA 78 EUR
TCIAA2469-1G TCIAA2469-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Número MDL: MFCD00190120
Núm. CAS: 69411-68-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&vid=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C