2-Bromo-5-fluoroanísol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G
B3875-25G
TCIAB3875-5GEA
80
EUR
TCIAB3875-5G
TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanísol ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluoroanísol
Formula:
C₇H₆BrFO MW: 205,03 g/mol Pto. Ebullición: 208°C Pto. de inflamación: 90°C |
Número MDL:
MFCD04973752 Núm. CAS: 450-88-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...