1-Cloro-2-buteno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C0145-25ML
C0145-100ML
C0145-500ML
TCIAC0145-25MLEA
71
EUR
TCIAC0145-25ML
TCIAC0145-100ML
TCIAC0145-500ML
1-Cloro-2-buteno cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
1-Cloro-2-buteno
Formula:
C₄H₇Cl Pto. Ebullición: 83°C Densidad: 0,9491 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: -19°C |
Número MDL:
MFCD00000987 Núm. CAS: 591-97-9 EINECS: 209-739-5 UN: 1993 ADR: 3,II Índice Merck: 14,02130 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % (total of isomer) |