1-Cloro-2-buteno >62.0% (por GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Crotyl chloride, 1-Chloro-2-butene, 2-Buten-1-yl chloride
C1686-25ML C1686-500ML
TCIAC1686-25MLEA 24 EUR
TCIAC1686-25ML TCIAC1686-500ML
1-Cloro-2-buteno >62.0% (por GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
1-Cloro-2-buteno
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Pto. de inflamación: –10°C
Número MDL: MFCD00000987
Núm. CAS: 591-97-9
EINECS: 209-739-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,02130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632e13e455fdcbbbcc59b40f2a788c54df6a3a40&vid=632e13e455fdcbbbcc59b40f2a788c54df6a3a40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 62.0% (total of isomers)
3-Chloro-1-butene max. 38.0 %