Ácido 1-octanosulfónico sal sódica 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium octane-1-sulphonate
O0123-25G O0123-500G O0123-100G
TCIAO0123-25GEA 67 EUR
TCIAO0123-25G TCIAO0123-500G TCIAO0123-100G
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica 98,0 Titrimetric
Ácido 1-octanosulfónico sal sódica
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007544
Núm. CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&vid=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency