Dipropil éter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Éter dipropílico
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 40 EUR
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Dipropil éter ≥98.0% (por GC)
Dipropil éter
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: –122 °C
Densidad: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009376
Núm. CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %