2,5-Dimetil-2,4-hexadieno ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Dimethylhexa-2,4-diene
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
D0735-25ML
D0735-500ML
TCIAD0735-25MLEA
21
EUR
TCIAD0735-25ML
TCIAD0735-500ML
2,5-Dimetil-2,4-hexadieno ≥96.0% (por GC) estabilizado
2,5-Dimetil-2,4-hexadieno
Formula:
C₈H₁₄ MW: 110,2 g/mol Pto. Ebullición: 135°C Pto. de fusión: 11 °C Densidad: 0,7625 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 25°C |
Número MDL:
MFCD00008904 Núm. CAS: 764-13-6 EINECS: 212-115-5 UN: 3295 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |