2,5-Dimetilpirazina ≥80.0% (por GC) (contains 2,6-isomer)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1526-25ML
D1526-500ML
TCIAD1526-25MLEA
46
EUR
TCIAD1526-25ML
TCIAD1526-500ML
2,5-Dimetilpirazina ≥80.0% (por GC) (contains 2,6-isomer)
2,5-Dimetilpirazina
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 64°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006147 Núm. CAS: 123-32-0 EINECS: 204-618-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |