Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,6-diclorofenil)borano
D3357-5G D3357-1G
TCIAD3357-5GEA 104 EUR
TCIAD3357-5G TCIAD3357-1G
Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,6-diclorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
MW: 190.82 g/mol
Pto. de fusión: 151°C
Número MDL: MFCD00064869
Núm. CAS: 73852-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&vid=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %