1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Dihidroxiantraquinona
D0243-25G
D0243-500G
D0243-100G
TCIAD0243-25GEA
59
EUR
TCIAD0243-25G
TCIAD0243-500G
TCIAD0243-100G
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥97.0% (by HPLC)
1,4-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula:
C₁₄H₈O₄ MW: 240.22 g/mol Pto. Ebullición: 465 Pto. de fusión: 202 |
Número MDL:
MFCD00001209 Núm. CAS: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Índice Merck: 14,08064 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 196.0 to 202.0 deg-C |