5-Cloro-2-fluoropiridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C2303-25G
C2303-5G
TCIAC2303-25GEA
86
EUR
TCIAC2303-25G
TCIAC2303-5G
5-Cloro-2-fluoropiridina ≥96.0% (por GC)
5-Cloro-2-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃ClFN Pto. Ebullición: 149°C Pto. de inflamación: 52°C |
Número MDL:
MFCD04112513 Núm. CAS: 1480-65-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |