Ácido 3-oxoglutarico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
K0006-25G K0006-250G
TCIAK0006-25GEA 59 EUR
TCIAK0006-25G TCIAK0006-250G
Ácido 3-oxoglutarico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-oxoglutarico
Formula: C₅H₆O₅
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 138 °C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002711
Núm. CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Índice Merck: 14,00068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&vid=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %