Ácido (4-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-metoxifenilborano
M1252-25G M1252-5G
TCIAM1252-25GEA 192 EUR
TCIAM1252-25G TCIAM1252-5G
Ácido (4-metoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-metoxifenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039139
Núm. CAS: 5720-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&vid=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %