Sulfuro de didodecilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Didodecilo sulfuro
D1327-25G D1327-500G
TCIAD1327-25GEA 62 EUR
TCIAD1327-25G TCIAD1327-500G
Sulfuro de didodecilo ≥96.0% (por GC)
Sulfuro de didodecilo
Formula: C₂₄H₅₀S
MW: 370,73 g/mol
Pto. Ebullición: 465 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 0,844 g/cm³ (30 °C)
Número MDL: MFCD00008975
Núm. CAS: 2469-45-6
EINECS: 219-587-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=323a573a30d090641d3bc02804e02da5cedb745c&vid=323a573a30d090641d3bc02804e02da5cedb745c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 41.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity