Sulfuro de dipentilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dipentilo sulfuro
A0673-25G A0673-5G
TCIAA0673-25GEA 277 EUR
TCIAA0673-25G TCIAA0673-5G
Sulfuro de dipentilo ≥97.0% (por GC)
Sulfuro de dipentilo
Formula: C₁₀H₂₂S
Pto. Ebullición: 45 - 47 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: –51,3 °C
Densidad: 0,85538 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00027275
Núm. CAS: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&vid=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %