Ácido glicolico ∼70% ∼12 mol/L ≥70% in water
Proveedor: TCI
Peligro
G0110-500G G0110-25G
TCIAG0110-500GEA 33 EUR
TCIAG0110-500G TCIAG0110-25G
Ácido glicolico ∼70% ∼12 mol/L ≥70% in water
Ácido glicolico
Formula: C₂H₄O₃
Densidad: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004312
Núm. CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,04498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656555a023b16a64b18827d4a35fd941db7187ff&vid=01e07267ead9238806aab28405ac286cb807fac7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Total Acid 68.0 to 76.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %
Chloride max. 0.001 %
Sulfate max. 0.6 %