Cinc sulfato heptahidrato 99.0-103.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Sulfato de cinc heptahidrato, Cinc sulfato 7-hidrato
4382-01EA 93.96 EUR
4382-01 4382-R
Cinc sulfato heptahidrato 99.0-103.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cinc sulfato heptahidrato
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149894
Núm. CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,10293
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (ZnSO₄·7H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.4 - 6.0
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.002 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Lead (Pb) ≤0.003 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm