4-(Methylamino)phenol sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0145-25G
M0145-500G
TCIAM0145-25GEA
20
EUR
TCIAM0145-25G
TCIAM0145-500G
4-(Methylamino)phenol sulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Pto. Ebullición: 227 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 86 °C Densidad: 1,434 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013140 Núm. CAS: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,06017 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light gray to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |