(S)-(-)-Ácido málico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0022-25G M0022-500G M0022-100G
TCIAM0022-25GEA 16 EUR
TCIAM0022-25G TCIAM0022-500G TCIAM0022-100G
(S)-(-)-Ácido málico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-(-)-Ácido málico
Formula: C₄H₆O₅
Pto. Ebullición: 322 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101…104 °C
Densidad: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064213
Núm. CAS: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Índice Merck: 14,05707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73bbec2cd4c0257940f17cd2626017e76670dd39&vid=73bbec2cd4c0257940f17cd2626017e76670dd39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C