L(-)-Tirosina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tyr, Y, H-Tyr-OH
T0550-25G T0550-500G T0550-100G
TCIAT0550-25GEA 34 EUR
TCIAT0550-25G TCIAT0550-500G TCIAT0550-100G
L(-)-Tirosina ≥98.5% (by titrimetric analysis)
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002606
Núm. CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Índice Merck: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a875abe54f89cdad0d5a6d4de40d61c6ced0c3d3&vid=a875abe54f89cdad0d5a6d4de40d61c6ced0c3d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency