(S)-(-)-1-Octin-3-ol ≥99.0% (por GC) omega side-chain unit for PG synthesis
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0235-1G
O0235-5G
TCIAO0235-1GEA
182
EUR
TCIAO0235-1G
TCIAO0235-5G
(S)-(-)-1-Octin-3-ol ≥99.0% (por GC) omega side-chain unit for PG synthesis
(S)-(-)-1-Octin-3-ol
Formula:
C₈H₁₄O Pto. Ebullición: 130°C Densidad: 0,866 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 64°C |
Número MDL:
MFCD00191475 Núm. CAS: 32556-71-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -9.0 to -11.0 deg (neat) |