D(+)-Biotina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Vitamina B8, Vitamina B7, Vitamina H
B0463-1G B0463-100MG B0463-5G
TCIAB0463-1GEA 46 EUR
TCIAB0463-1G TCIAB0463-100MG TCIAB0463-5G
D(+)-Biotina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D(+)-Biotina
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Índice Merck: 13,01231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&vid=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +89.5 to +91.5 deg (C=2, 0.1mol/L NaOH sol.)
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency