1-Cloro-2-iodoetano ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
C1190-1G C1190-5G
TCIAC1190-1GEA 94 EUR
TCIAC1190-1G TCIAC1190-5G
1-Cloro-2-iodoetano ≥97.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-2-iodoetano
Formula: C₂H₄ClI
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –15,6 °C
Densidad: 2,088 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041453
Núm. CAS: 624-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&vid=d808b6e605746013a7f3c4ecc3ff670582ed6df6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %