3'-Metilacetanilida ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: m-Acetotoluidide, m-Acetotoluidid, 3-Methylacetanilide, N-(3-Methylphenyl)acetamide

A0062-25G A0062-250G
TCIAA0062-25GEA 42 EUR
TCIAA0062-25G TCIAA0062-250G
3'-Metilacetanilida ≥98.0% (por GC)
3'-Metilacetanilida
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Pto. de fusión: 62…63 °C
Densidad: 1,141 g/cm³ (15 °C)
Número MDL: MFCD00014962
Núm. CAS: 537-92-8
EINECS: 208-678-1
Índice Merck: 14,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&vid=c3a8399eb01c7b7846d36c149883d422832f059e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR