1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1-Dipropoxytrimethylamine, N,n-dimethylformamidedipropylacetal, 1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine
D1301-25ML D1301-5ML
TCIAD1301-25MLEA 71 EUR
TCIAD1301-25ML TCIAD1301-5ML
1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification
1,1-Dipropoxitrimetilamina
Formula: C₉H₂₁NO₂
MW: 175.27 g/mol
Pto. Ebullición: 67
Densidad: 0.8537
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009374
Núm. CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb7c90eb931a630ca5240617e4c8e910e2202a8&vid=07029c25c3533e7ee65f96860e27497a378cff87&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid