N,N'-Dimetiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N1,N2-Dimethylethane-1,2-diamine, sym. Dimethylethylendiamine, N,N'-Dimethylethylenediamine
D0720-25ML
D0720-5ML
TCIAD0720-25MLEA
74
EUR
TCIAD0720-25ML
TCIAD0720-5ML
N,N'-Dimetiletilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Dimetiletilendiamina
Formula:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 119 °C (1013 hPa) Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 26°C |
Número MDL:
MFCD00008290 Núm. CAS: 110-70-3 EINECS: 203-793-3 UN: 2734 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...