Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1128-1G B1128-25G B1128-5G
TCIAB1128-1GEA 88 EUR
TCIAB1128-1G TCIAB1128-25G TCIAB1128-5G
Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo
Formula: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Número MDL: MFCD00059836
Núm. CAS: 6461-76-3
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a73a2cece766d2aa45d84d30efe63066a5e00716&vid=a73a2cece766d2aa45d84d30efe63066a5e00716&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity