Fenilacetileno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

E0196-25ML E0196-500ML E0196-100ML
TCIAE0196-25MLEA 78 EUR
TCIAE0196-25ML TCIAE0196-500ML TCIAE0196-100ML
Fenilacetileno ≥98.0% (por GC)
Fenilacetileno
Formula: C₈H₆
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: –44,8 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008570
Núm. CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&vid=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR