ω-Bromo-3-metoxiacetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-metoxiacetofenona, 2-Bromo-1-(3-metoxifenil)etan-1-ona, Bromometil-m-metoxifenilcetona, 2-Bromo-3'-metoxiacetofenona
M0815-25G M0815-5G
TCIAM0815-25GEA 124 EUR
TCIAM0815-25G TCIAM0815-5G
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
ω-Bromo-3-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Pto. Ebullición: 285
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000199
Núm. CAS: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0aead89f5450717c8a398bb6af61c3b55b5d271&vid=e0aead89f5450717c8a398bb6af61c3b55b5d271&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency