ω-Bromo-4-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-metoxifenil)etan-1-ona, Bromometil-p-metoxifenilcetona, 2-Bromo-4'-metoxiacetofenona, α-Bromo-4-metoxiacetofenona
M1004-25G M1004-5G
TCIAM1004-25GEA 83 EUR
TCIAM1004-25G TCIAM1004-5G
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-4-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000201
Núm. CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&vid=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C