Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0757-5G F0757-1G
TCIAF0757-5GEA 93 EUR
TCIAF0757-5G TCIAF0757-1G
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Número MDL: MFCD00040981
Núm. CAS: 32890-94-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e403e95871dc74fb39f5128bef54bcf9e95756fc&vid=e403e95871dc74fb39f5128bef54bcf9e95756fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C