Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
F0758-5G F0758-1G
TCIAF0758-5GEA 173 EUR
TCIAF0758-5G TCIAF0758-1G
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,3-tetrafluoro-p-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Número MDL: MFCD00236279
Núm. CAS: 115754-21-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&vid=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C