Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
F0759-5G
F0759-1G
TCIAF0759-5GEA
82
EUR
TCIAF0759-5G
TCIAF0759-1G
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico
Formula:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00061293 Núm. CAS: 161622-05-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...