2-terc-Butil-4-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
B0723-25G B0723-500G B0723-100G
TCIAB0723-25GEA 17 EUR
TCIAB0723-25G TCIAB0723-500G TCIAB0723-100G
2-terc-Butil-4-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
2-terc-Butil-4-metoxifenol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Pto. Ebullición: 267 - 269 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60…61 °C
Densidad: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00040484
Núm. CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&vid=4bfe7fb9b5df5474922a8254db593e89b793e93d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency