3-Nitrobifenilo ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Nitro-1,1'-biphenyl

N0193-1G N0193-25G
TCIAN0193-1GEA 16 EUR
TCIAN0193-1G TCIAN0193-25G
3-Nitrobifenilo ≥99.0% (por GC)
3-Nitrobifenilo
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: 62 °C
Densidad: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007245
Núm. CAS: 2113-58-8
EINECS: 218-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc771532b8975dc66c7b68386b44c9d5d7017dd&vid=dcc771532b8975dc66c7b68386b44c9d5d7017dd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR