2-Bromo-5-metiltiofeno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Estabilización: Stabilised with copper chip + NaHCO₃
B1540-25G B1540-5G
TCIAB1540-25GEA 149 EUR
TCIAB1540-25G TCIAB1540-5G
2-Bromo-5-metiltiofeno ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-5-metiltiofeno
Formula: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: 58
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130103
Núm. CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89da32c48c2067bebda122bb43d2eaaef1c5cc9&vid=f89da32c48c2067bebda122bb43d2eaaef1c5cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %