Ácido gálico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico monohidrato
G0011-25G G0011-500G G0011-100G
TCIAG0011-25GEA 18 EUR
TCIAG0011-25G TCIAG0011-500G TCIAG0011-100G
Ácido gálico monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido gálico monohidrato
Formula: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14 g/mol
Pto. de fusión: 253°C
Pto. de inflamación: 250 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149098
Núm. CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Índice Merck: 14,04345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a67d26092bafc1ee8ddb646cc6afe08c5b5235d&vid=1a67d26092bafc1ee8ddb646cc6afe08c5b5235d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Drying loss max. 10.0 %