L(-)-Cistina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (H-Cys-OH)2

C0519-25G C0519-500G
TCIAC0519-25GEA 19 EUR
TCIAC0519-25G TCIAC0519-500G
L(-)-Cistina ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Pto. Ebullición: 428
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064228
Núm. CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Índice Merck: 14,02782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8744d69264eb6e03d27a0d563aa6cfe1871492cd&vid=8744d69264eb6e03d27a0d563aa6cfe1871492cd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -215 to -230 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Solubility in HCl transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR