(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
D1705-1G D1705-25G D1705-5G
TCIAD1705-1GEA 21 EUR
TCIAD1705-1G TCIAD1705-25G TCIAD1705-5G
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥97.0% (por GC)
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003213
Núm. CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Índice Merck: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6f10420a1480606f5f84fa545f52448d2e861cc&vid=f6f10420a1480606f5f84fa545f52448d2e861cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -15.0 deg (neat)