(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
D1691-1G
D1691-25G
D1691-5G
TCIAD1691-1GEA
16
EUR
TCIAD1691-1G
TCIAD1691-25G
TCIAD1691-5G
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 90°C Densidad: 1,0704 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 80°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063239 Núm. CAS: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Índice Merck: 14,05213 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +13.5 to +14.5 deg (neat) |