1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato, Cloruro de cetilpiridinio monohidrato, Cloruro de 1-cetilpiridinio monohidrato
H0078-25G
H0078-500G
H0078-100G
TCIAH0078-25GEA
18
EUR
TCIAH0078-25G
TCIAH0078-500G
TCIAH0078-100G
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato
Formula:
C₂₁H₃₈ClN·1H₂O MW: 358.01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149977 Núm. CAS: 6004-24-6 EINECS: 204-593-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,02032 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Melting point | 81.0 to 86.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |