Acetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dietoxietano
D0455-25ML D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA 16 EUR
TCIAD0455-25ML TCIAD0455-500ML
Acetal ≥98.0% (por GC)
Acetal
Formula: C₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: -100°C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -21°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009243
Núm. CAS: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN: 1088
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&vid=b0cec5ae42445f700d4e82d619c526b4081a4e5f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %