MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 98,0 Titrimetric Good's buffer comp. for biological resea
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
M0707-25G M0707-250G
TCIAM0707-25GEA 16 EUR
TCIAM0707-25G TCIAM0707-250G
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 98,0 Titrimetric Good's buffer comp. for biological resea
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de inflamación: 110 (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 14,06265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43cc8969484da0d2bb96720fbe89511b79505dbf&vid=7cba1a1fd84aac7a09bb1ebc0615dfb97fce6bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.15 (0.1mol/L, H2O, 260nm)
Solubility in Water almost transparency
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm