MOPS-Na ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Morfolin-1-ilpropilsulfonato de sodio
M0755-25G
M0755-250G
TCIAM0755-25GEA
23
EUR
TCIAM0755-25G
TCIAM0755-250G
MOPS-Na ≥98.0% (by titrimetric analysis)
MOPS-Na
Formula:
C₇H₁₄NNaO₄S MW: 231.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064350 Núm. CAS: 71119-22-7 EINECS: 428-420-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |