2-Metoxi-5-nitrofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0498-25G
N0498-500G
TCIAN0498-25GEA
38
EUR
TCIAN0498-25G
TCIAN0498-500G
2-Metoxi-5-nitrofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Metoxi-5-nitrofenol
Formula:
C₇H₇NO₄ Pto. Ebullición: 112°C Pto. de fusión: 103…106 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00015561 Núm. CAS: 636-93-1 EINECS: 211-269-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 106.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |