Fenazona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fenil-2,3-dimetil-3-pirazolin-5-ona
D1876-25G D1876-500G
TCIAD1876-25GEA 16 EUR
TCIAD1876-25G TCIAD1876-500G
Fenazona ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fenazona
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.23 g/mol
Pto. Ebullición: 319°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003146
Núm. CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Índice Merck: 14,00716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&vid=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency