1-Óxido de 4-nitro-3-picolina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Óxido de 4-nitro-3-picolina, N-Óxido de 3-metil-4-nitropiridina, 1-Óxido de 3-metil-4-nitropiridina
N0527-25G
N0527-5G
TCIAN0527-25GEA
276
EUR
TCIAN0527-25G
TCIAN0527-5G
1-Óxido de 4-nitro-3-picolina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Óxido de 4-nitro-3-picolina
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Pto. de fusión: 137,5 °C |
Número MDL:
MFCD00014626 Núm. CAS: 1074-98-2 EINECS: 214-050-8 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |