2,3-Butanodiol mixture of stereoisomers ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
B0681-25G
B0681-500G
B0681-100G
TCIAB0681-25GEA
19
EUR
TCIAB0681-25G
TCIAB0681-500G
TCIAB0681-100G
2,3-Butanodiol mixture of stereoisomers ≥97.0% (por GC)
2,3-Butanodiol
Formula:
C₄H₁₀O₂ MW: 90.12 g/mol Pto. Ebullición: 182°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004523 Núm. CAS: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Índice Merck: 14,01568 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of diastereoisomers) |