(±)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-Feniletano-1,2-diol
P0686-25G P0686-250G
TCIAP0686-25GEA 76 EUR
TCIAP0686-25G TCIAP0686-250G
(±)-1-Fenil-1,2-etanodiol ≥98.0% (por GC)
(±)-1-Fenil-1,2-etanodiol
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 61…64 °C
Número MDL: MFCD00003546
Núm. CAS: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Índice Merck: 14,08861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eac30ac4d73a63ad627939278dd241035186523f&vid=eac30ac4d73a63ad627939278dd241035186523f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency